Table Top Refrigerators
Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh, 141 L, 600×607×850 mm
LIEBRCI1620
: Liebherr
- Uitw. b×d×h:600×607×850 mm
- Capaciteit:141 L
- Omschrijving:Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh
- Seq:02
- Cat. No.:LIEBRCI1620
- Type deur:Reversible door
- Ontdooien:Auto defrost
- Leggers/laden:Plastic door shelves
- Alarm:Visual and acoustic (Door alarm)
- Aflezing:Digital temperature display
- Elektrisch:220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
- Geluidsniveau:34 dB