Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
−, 500 mL
Catalogus # PRLSMC311096.0500
Corrosief
Leverancier:   PROLABO CMP
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
Catalogus # PRLSMC311096.0500
Leverancier:  PROLABO CMP
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 15% in aqueous solution
−, 500 mL
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:9…10 °C
  • Dichtheid:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
  • VPE:
    500 mL