Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol
Fenol
100 mL
Catalogus # ACSDF330654.L1
Leverancier:   CPACHEM
Fenol
Catalogus # ACSDF330654.L1
Leverancier:  CPACHEM
CAS-nummer:  108-95-2
Fenol
100 mL
CAS-nummer:  108-95-2
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS-nummer:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • MDL-nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Dichtheid:1 g/cm³
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL