Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
PHASE C 1 * 2,5 L
PHASE C 1 * 2,5 L
Print
PHASE C 1 * 2,5 L
Catalogus # PRLS90328.320
Leverancier:
PROLABO CMP
PHASE C 1 * 2,5 L
Catalogus # PRLS90328.320
Leverancier:
PROLABO CMP
CAS-nummer:
Afbeelding vergroten
Return to Top
PHASE C 1 * 2,5 L
Toevoegen aan winkelwagen
CAS-nummer:
Price
Informeer naar de prijs
Log in
voor beschikbaarheid
Maateenheid
1 * 2,5 L
-
+
Informeer naar de prijs
Return Policy
Product Details & Documents