Water Separator
Water separator, two way stopcock, NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Catalogus # NEUB03829010292914
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
- Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
- With 2-way tap
Specificaties
- Kernslijping voor koeler:29/32 NS
- Kernslijping voor kolven:29/32 NS
- Capaciteit:10 ml
- Omschrijving:Water separator, two way stopcock, NS 14,5/1,5 mm
- Seq:03
- Schaalverdeling:0,1 ml