Orders LinkContactUsLinkComponent
Water Separator
Water Separator
Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Catalogus # NEUB03829010292919
Water Separator
Catalogus # NEUB03829010292919
Water Separator
Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
518,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap
Specificaties
  • Kernslijping voor koeler:
    29/32 NS
  • Kernslijping voor kolven:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Omschrijving:
    Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm
  • Seq:
    04
  • Schaalverdeling:
    0,1 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.