Orders LinkContactUsLinkComponent
Water Separator
Water separator, tap NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
  NEUB-90-10292919
Water Separator
  NEUB-90-10292919
Water Separator
Water separator, tap NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
528,00 €
1 * 1 ST
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap
  • Kernslijping voor koeler:
    29/32 NS
  • Kernslijping voor kolven:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Omschrijving:
    Water separator, tap NS 18,8/2,5 mm
  • Seq:
    02
  • Schaalverdeling:
    0,1 ml