PROTEASOME 20S Β7 SUBUNIT HU MAB MCP444 1 * 25 µl
Catalogus # ENZOBMLPW91500025
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
PROTEASOME 20S Β7 SUBUNIT HU MAB MCP444 1 * 25 µl
Catalogus # ENZOBMLPW91500025
Leverancier: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Cryoboxen, 133x133 mm
Leverancier: RATIOLAB
Monsterbuisjes
Leverancier: Brand
Cryoboxen, 136×136 mm
Leverancier: RATIOLAB
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection
Bioassay-schalen, 245×245 mm vierkant, Corning®
Leverancier: Corning
96-Well Polypropylene Storage Blocks, Corning®
Leverancier: Corning
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
VWR®, Microcentrifuge Tubes with Flat Screw Caps
Leverancier: VWR Collection
VWR® Multiwell-celcultuurplaten
Leverancier: VWR Collection
Cryoboxen, 133×133 mm
Leverancier: TENAK
Eppendorf® Protein LoBind® microcentrifugebuisjes
Leverancier: EPPENDORF
VWR®, Cryoboxen met verdelers
Leverancier: VWR Collection
Microtubes
Leverancier: SARSTEDT
VWR®, Gekleurde Dop-Inzetstukken voor Cryogene Flesjes
Leverancier: VWR Collection
Celcultuurinsertplaten, ThinCert™
Leverancier: Greiner Bio-One
Reagent/centrifuge tubes, round bottom, with or without push cap
Leverancier: SARSTEDT
VWR® Cryoboxes, Cardboard, 136×136 mm, with Full Labelling
Leverancier: VWR Collection
Cryoboxen, gekleurd, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Heat sealing foil, PierceASeal Foil™
Leverancier: iST Scientific Ltd