Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Finasteride ≥98% (by UV method)

Finasteride ≥98% (by UV method)

100 mg
Catalogus # ENZOALX270491M100
Leverancier:   Enzo Life Sciences
Finasteride ≥98% (by UV method)
Catalogus # ENZOALX270491M100
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  98319-26-7
Finasteride ≥98% (by UV method)

100 mg

CAS-nummer:  98319-26-7
Price
132,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mg
Product Details & Documents

5alpha-reductase inhibitor

Inhibitor of 5α-reductase, the enzyme which converts testosterone to the more potent androgen, 5α-dihydrotestosterone. Used as a treatment in benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Also used to treat male pattern hair loss.

Synoniemen:  N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
  • CAS-nummer:98319-26-7
  • Formule:C₂₃H₃₆N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00869737
  • Molecular Weight:372.55 g/mol
Specificaties

Specificaties

  • VPE:
    100 mg

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.