Lysates, HeLa (human)
Lysate, HeLa, human, heat shocked, Pooled, 200 µG
ENZOADILYCHL101F
The HeLa cell line derived from a human donor's epithelioid carcinoma tissue (cervix).
Dilution range: 20 µg/lane (Western blotting)
Liquid lysates in SDS-PAGE sample buffer.
Heat shock-treated HeLa cells with no recovery time can be a useful tool in studying the regulators of immediate-early gene expression during heat shock stress response.
- VPE:200 µG
- Enkele donor/pooled:Pooled
- Omschrijving:Lysate, HeLa, human, heat shocked
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.