Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 20, liquid
Polysorbate 20, liquid
Septum bottle, 1 L
Catalogus # 1.37172.1000
Polysorbate 20, liquid
Catalogus # 1.37172.1000
CAS-nummer:  9005-64-5
Polysorbate 20, liquid
Septum bottle, 1 L
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Kokend Pt:>100 °C
  • Smelten Pt:98,9 °C
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:275 °C
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Septum bottle
  • VPE:
    1 L