Storage boxes
Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, wit, ABS, 50, — mm
Catalogus # MARI5620028
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Plastic boxes for microscope slides.
- Dust-tight securely snap-on lid
- Enclosed index card
- Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Specificaties
- Aantal objectglaasjes:50
- Kleur:wit
- Omschrijving:Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid
- Materiaal:ABS
- Seq:03
- b×d×h:— mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.