Schoenovertrekken
PP non woven, wit, 150 mm, 360 mm
Catalogus # GMEQOJP012
Leverancier: GM EQUIPEMENT
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze schoenovertrekken voor laboratoriumgebruik zijn beschikbaar in verschillende materialen en groottes.
- Elastische opening voor verbeterde stevigheid
- Antislipzool (113-0678)
- Waterdicht (113-0677)
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:PP non woven
- Hoogte:150 mm
- Lengte:360 mm
- Seq:03
- Cat. No.:GMEQOJP012
- Kledingstuk toepassing:Laboratory