Pressure Transducers
Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, −10 - +75 psi
Catalogus # SPECACPM-10TC-01S
Leverancier: Spectrum Laboratories
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Meetbereik:−10 - +75 psi
- Omschrijving:Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile
- Cat. No.:SPECACPM-10TC-01S
- Nauwkeurigheid:±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.