Pressure Transducers
Pressure transducer, ¹/₂×¹/₂" TC, polysulfone, sterile, calibrated, −10 - +75 psi
Catalog # SPECACPM-05TC-C1S
Supplier: Spectrum Laboratories
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Meetbereik:−10 - +75 psi
- Omschrijving:Pressure transducer, ¹/₂×¹/₂" TC, polysulfone, sterile, calibrated
- Seq:01
- Cat. No.:SPECACPM-05TC-C1S
- Nauwkeurigheid:±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.