VWR® Filter Vials
PTFE (Polyetrafluoreoethylene), , 0,20 µm,
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Specificaties
- Membraan:PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
- Poriëngrootte:0,20 µm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.