Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Filter Vials
VWR® Filter Vials
PVDF (Polyvinylidene fluoride), , 0,20 µm,
Catalogus # 548-9042A
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Filter Vials
Catalogus # 548-9042A
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Filter Vials
PVDF (Polyvinylidene fluoride), , 0,20 µm,
Price
247,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Specificaties
  • Membraan:
    PVDF (Polyvinylidene fluoride)
  • Poriëngrootte:
    0,20 µm
  • Seq:
    07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.