Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Sorbitol
D-(-)-Sorbitol
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSBI2889-500G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
D-(-)-Sorbitol
Catalogus # APOSBI2889-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  50-70-4
D-(-)-Sorbitol
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  50-70-4
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS-nummer:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.