Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, Square, HDPE

Bottles, Square, HDPE

500 ml, OV 54, HDPE, wit, 75×75×161 mm
Catalogus # RIXI2-0201-0500-54
Bottles, Square, HDPE
Catalogus # RIXI2-0201-0500-54
Bottles, Square, HDPE

500 ml, OV 54, HDPE, wit, 75×75×161 mm

Price
73,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 ST
Product Details & Documents

Square bottles made up of HDPE plastic, white.

Specificaties
  • Schroefdraad:
    OV 54
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Kleur:
    wit
  • Materiaal:
    HDPE
  • Seq:
    03
  • b×d×h:
    75×75×161 mm