Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, Square, HDPE
Bottles, Square, HDPE
250 ml, OV 45, HDPE, wit, 59×59×129,5 mm
Catalogus # RIXI2-0201-0250-45
Bottles, Square, HDPE
Catalogus # RIXI2-0201-0250-45
Bottles, Square, HDPE
250 ml, OV 45, HDPE, wit, 59×59×129,5 mm
Price
50,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Specificaties
  • Schroefdraad:
    OV 45
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Kleur:
    wit
  • Materiaal:
    HDPE
  • Seq:
    02
  • b×d×h:
    59×59×129,5 mm