Bottles, Square, HDPE
1000 ml (1 L), OV 32, HDPE, wit, 85×85×221 mm
Catalogus # RIXI2-0101-1000-32
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Specificaties
- Schroefdraad:OV 32
- Capaciteit:1000 ml (1 L)
- Kleur:wit
- Materiaal:HDPE
- Seq:05
- b×d×h:85×85×221 mm