Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Human Anti-IAV H2N2 NA Recombinant Antibody (clone 1G01) Conjugation: FITC 1 * 15 mg
Catalogus # MSPPPABJ0221FIT-15
Leverancier:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Afbeelding vergroten
Human Anti-IAV H2N2 NA Recombinant Antibody (clone 1G01) Conjugation: FITC 1 * 15 mg
Catalogus # MSPPPABJ0221FIT-15
Leverancier:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Leverancier: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugebuizen, Vrijstaand, met Platte Schroefdoppen
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugeerbuisjes, conische bodem
Leverancier: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Leverancier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
VWR®, Cryoboxen, karton, 133 × 133 mm
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Verspreiders, L-vormig, Wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection
VWR® PCR-buisjes, 0,2 ml
Leverancier: VWR Collection