Assistent® Brushes for Bottles
Nylon, 45 mm, Stalen draad, 390 mm
Catalogus # HECH91231200045
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
An assortment of brushes, available with nylon or natural bristles, designed for use with laboratory bottles and flasks.
- For steep-bottom, round-shoulder, and threaded bottles and flasks
Brushes feature a head bundle for better cleaning of the bottoms of bottles and flasks.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Nylon
- Ø borstelkop:45 mm
- Handle material:Stalen draad
- Seq:2
- Totale lengte:390 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.