Opslagzak
Food storage bag, 200×300 mm
Catalog # HKPK100020
Supplier: HK PACK KRAUTSCHEID
Jump to:
Product Details & Documents
Transparante LDPE-zakken, ideaal voor het bewaren en beschermen van voedsel en kleine reserveonderdelen van allerlei aard.
- Voedselveiligheid gegarandeerd
- Flexibel en scheurvast
- Vriesbestendig vanaf 50 µm en hittebestendig tot 80 °C
:
:
:
:
:
Specifications
- Omschrijving:Food storage bag
- Afmetingen:200×300 mm
- Seq:05