Opslagzak
Food storage bag, 250×400 mm
Catalogus # HKPK100737
Leverancier: HK PACK KRAUTSCHEID
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparante LDPE-zakken, ideaal voor het bewaren en beschermen van voedsel en kleine reserveonderdelen van allerlei aard.
- Voedselveiligheid gegarandeerd
- Flexibel en scheurvast
- Vriesbestendig vanaf 50 µm en hittebestendig tot 80 °C
:
:
:
:
:
Specificaties
- Omschrijving:Food storage bag
- Afmetingen:250×400 mm
- Seq:07