Precisiethermometers
Low temperature laboratory thermometer, with DKD certificate, −50...+50 °C, 300 mm, Toluene, 8 - 10 mm
Catalogus # AMARL33004-TOL/DKD
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Dit uitgebreide assortiment thermometers voor lage temperaturen is geschikt voor verificaties en ijkingen (620-1713) voor overheidsinstellingen. Tolueen of pentaan.
- Totale onderdompeling
- Kleurloos capillair, behalve 620-1047 (blauw reflecterend capillair)
- Drie verschillende vullingen
Ø: 8 - 10 mm
Tot en met 10 oktober 2017 kan een thermometer alleen dan kwik bevatten indien deze uitsluitende gebruikt worden bij tests volgens Normen die het gebruik van kwik thermometers vereisen.
Certificeringen: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Levering: Model 620-1047 en 620-0180 zijn officieel goedgekeurd en worden geleverd met een verificatiecertificaat.
Documents
AMARL33004-TOL_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Ø:8 - 10 mm
- Omschrijving:Low temperature laboratory thermometer, with DKD certificate
- Lengte:300 mm
- Vulling:Toluene
- Meetbereik:−50...+50 °C