pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 41 pH electrodes, SenTix® Top 41, 0 - 14, –5…+100 °C, Kunststof, Duralid®, 12×120 mm, 1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug, Field
Catalogus # WTWA103816
Leverancier: WTW
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze bewezen en geteste pH-elektroden zijn eenvoudig te gebruiken en bieden hoge kwaliteit en precisie.
- Elektroden met gel-elektroliet en kunststof behuizing zijn robuust en schokbestendig, Een beschermingslaag zorgt voor optimale beveiliging van het membraanglas
- Elektroden met vloeibare elektroliet: het capillaire effect van de platinadraad zorgt voor constante uitstroom en voorkomt verontreiniging door neerslag of vuil
- SenTix® HW- en HWS-elektroden: stroomsnelheid van elektroliet kan worden aangepast voor optimaal gebruik
Het nieuwe geoptimaliseerde membraanglas zorgt voor snelle metingen, zelfs bij lage temperaturen. Dankzij de gebruiksvriendelijke afsluiting van de vulopening wordt lekkage van elektroliet tijdens opslag voorkomen.
* met geïntegreerde temperatuurvoeler (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specificaties
- Aansluiting:1 m fixed cable with waterproof DIN plug and 4 mm banana plug
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Field
- Type:SenTix® Top 41
- Omschrijving:SenTix® Top 41 pH electrodes
- Materiaal:Kunststof
- Seq:30
- Elektroliet:Duralid®
- Temperatuur:–5…+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Kabel, 3 m, met S7/DIN-stekker
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Kabel, 1 m, met S7/BNC-stekker
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Kabel, 1 m, met S7/DIN-stekker
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeElectrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeWTWA109735Log in voor beschikbaarheid1 * 250 mL - 59,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.