Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 3 ml, 15 mg
Catalogus # TCAT610-315C
Leverancier: Tecan
Ga naar:
Product Details & Documents
End-capped C18 chemistry.
- Reversed-phase
- Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Specificaties
- Partikelgrootte:10 µm
- Capaciteit:3 ml
- Omschrijving:Column Cerex TRACE-N
- Seq:02
- Bedgewicht:15 mg
- Cat. No.:TCAT610-315C
- Endcapping:Ja
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.