Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® TRACE-J SPE Columns

Cerex® TRACE-J SPE Columns

Column Cerex TRACE-J, 15 µm, 3 ml, 35 mg
Catalogus # TCAT709-335C
Leverancier:   Tecan
Cerex® TRACE-J SPE Columns
Catalogus # TCAT709-335C
Leverancier:  Tecan
Cerex® TRACE-J SPE Columns

Column Cerex TRACE-J, 15 µm, 3 ml, 35 mg

Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Strong cationic columns with small particle and pore sizes for aggressive cleanup of basic compounds.

  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible

A 18 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds. Formulated for pain panel/FNT.

Specificaties
  • Partikelgrootte:
    15 µm
  • Capaciteit:
    3 ml
  • Omschrijving:
    Column Cerex TRACE-J
  • Bedgewicht:
    35 mg
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.