Cerex® TRACE-B SPE Columns
Column Cerex TRACE-B, 15 µm, 1 ml, 20 mg
Catalogus # TCAT711-0201R
Leverancier: Tecan
Ga naar:
Product Details & Documents
Strong cationic exchange chemistry ideal for aggressive cleanup of basic target compounds.
- Ion-exchange
- Liquid handler compatible
A 15 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds. Formulated for pain panel/FNT.
Specificaties
- Partikelgrootte:15 µm
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Column Cerex TRACE-B
- Seq:02
- Bedgewicht:20 mg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.