Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 5 ml measuring pipettes, Varkenshaar, 75 mm, 8 mm, Draad, 400 mm
Catalogus # HECH42589005
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Technische fiche
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:8 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Pipette brush for 5 ml measuring pipettes
- Seq:02
- Totale lengte:400 mm
- Lengte borstelkop:75 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.