Orders LinkContactUsLinkComponent
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset, 1000 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 180×255 mm
Catalog # 129-3905
Supplier:   Flexico
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Catalog # 129-3905
Supplier:  Flexico
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset, 1000 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 180×255 mm
Price
500,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
De specifieke vorm van de Doypack®-zakken maakt een goede verticale positionering van de verpakking in de schappen mogelijk. Het papier/PET/CPP-laminaat biedt een goede barrière tegen gassen en vocht. De papierlaag geeft het zakje een natuurlijke uitstraling.
  • Geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
  • Ideaal voor natte en droge inhoud
  • Doypack®-verpakking
  • Ideaal voor presentatie in het schap
  • Direct leverbaar
De Doypack®-verpakking heeft een venster voor een beter zicht op de inhoud en benadrukt de producteigenschappen. Ideaal voor voedingsproducten (koekjes, snoepgoed, snacks). Deze zak is hersluitbaar en herbruikbaar. Alle Doypack® Stand Up-zakken die op voorraad zijn, zijn uitgerust met een Clicky®-sluitsysteem, met tactiele en geluidseffecten voor een intuïtieve en sensorische sluiting.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset
  • Materiaal:
    PET/CPP
  • Seq:
    05
  • Dikte:
    PAPER40/PET12/CPP60
  • b×l:
    180×255 mm