Orders LinkContactUsLinkComponent
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×40 mm bottom gusset, 750 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 160×230 mm
  129-3904
 :   Flexico
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
  129-3904
 :  Flexico
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×40 mm bottom gusset, 750 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 160×230 mm
437,00 €
1 * 500 ST
De specifieke vorm van de Doypack®-zakken maakt een goede verticale positionering van de verpakking in de schappen mogelijk. Het papier/PET/CPP-laminaat biedt een goede barrière tegen gassen en vocht. De papierlaag geeft het zakje een natuurlijke uitstraling.
  • Geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
  • Ideaal voor natte en droge inhoud
  • Doypack®-verpakking
  • Ideaal voor presentatie in het schap
  • Direct leverbaar
De Doypack®-verpakking heeft een venster voor een beter zicht op de inhoud en benadrukt de producteigenschappen. Ideaal voor voedingsproducten (koekjes, snoepgoed, snacks). Deze zak is hersluitbaar en herbruikbaar. Alle Doypack® Stand Up-zakken die op voorraad zijn, zijn uitgerust met een Clicky®-sluitsysteem, met tactiele en geluidseffecten voor een intuïtieve en sensorische sluiting.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
  • Capaciteit:
    750 ml
  • Omschrijving:
    Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×40 mm bottom gusset
  • Materiaal:
    PET/CPP
  • Seq:
    04
  • Dikte:
    PAPER40/PET12/CPP60
  • b×l:
    160×230 mm