Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×35 mm bottom gusset, 500 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 130×190 mm
Catalogus # 129-3903
Leverancier: Flexico
Ga naar:
Product Details & Documents
De specifieke vorm van de Doypack®-zakken maakt een goede verticale positionering van de verpakking in de schappen mogelijk. Het papier/PET/CPP-laminaat biedt een goede barrière tegen gassen en vocht. De papierlaag geeft het zakje een natuurlijke uitstraling.
- Geschikt voor contact met levensmiddelen
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- Ideaal voor natte en droge inhoud
- Doypack®-verpakking
- Ideaal voor presentatie in het schap
- Direct leverbaar
De Doypack®-verpakking heeft een venster voor een beter zicht op de inhoud en benadrukt de producteigenschappen. Ideaal voor voedingsproducten (koekjes, snoepgoed, snacks). Deze zak is hersluitbaar en herbruikbaar. Alle Doypack® Stand Up-zakken die op voorraad zijn, zijn uitgerust met een Clicky®-sluitsysteem, met tactiele en geluidseffecten voor een intuïtieve en sensorische sluiting.
:
:
:
:
:
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×35 mm bottom gusset
- Materiaal:PET/CPP
- Seq:03
- Dikte:PAPER40/PET12/CPP60
- b×l:130×190 mm