Orders LinkContactUsLinkComponent
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset, 100 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 85×125 mm
Catalogus # 129-3901
Leverancier:   Flexico
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Catalogus # 129-3901
Leverancier:  Flexico
Doypack® papieren/PET/CPP-zakken
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset, 100 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 85×125 mm
Price
313,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
De specifieke vorm van de Doypack®-zakken maakt een goede verticale positionering van de verpakking in de schappen mogelijk. Het papier/PET/CPP-laminaat biedt een goede barrière tegen gassen en vocht. De papierlaag geeft het zakje een natuurlijke uitstraling.
  • Geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
  • Ideaal voor natte en droge inhoud
  • Doypack®-verpakking
  • Ideaal voor presentatie in het schap
  • Direct leverbaar
De Doypack®-verpakking heeft een venster voor een beter zicht op de inhoud en benadrukt de producteigenschappen. Ideaal voor voedingsproducten (koekjes, snoepgoed, snacks). Deze zak is hersluitbaar en herbruikbaar. Alle Doypack® Stand Up-zakken die op voorraad zijn, zijn uitgerust met een Clicky®-sluitsysteem, met tactiele en geluidseffecten voor een intuïtieve en sensorische sluiting.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Omschrijving:
    Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset
  • Materiaal:
    PET/CPP
  • Seq:
    01
  • Dikte:
    PAPER40/PET12/CPP60
  • b×l:
    85×125 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.