Orders LinkContactUsLinkComponent
Drawer Cabinets
Drawer Cabinets
4 drawer cabinet, 4 drawers, Roestvrij staal, 460×600×1000 mm
Catalogus # PALBQD0601
Leverancier:   Palbam
Drawer Cabinets
Catalogus # PALBQD0601
Leverancier:  Palbam
Drawer Cabinets
4 drawer cabinet, 4 drawers, Roestvrij staal, 460×600×1000 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This 4 drawer cabinet is available on leveler legs.
Specificaties
  • Omschrijving:
    4 drawer cabinet
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    460×600×1000 mm
  • Deuren:
    4 drawers