Pasteur Pipettes
21, 3,5 ml, 7,8 mm, +
Catalog # KART00334/1
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Disposable polyethylene pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
- Device for professional use in laboratory analysis
- Slender tip guarantees precision transfer of the sample
- Overall pipette length: 150 mm
Non sterile pipettes are available in multi-packs. Sterile pipettes are individually wrapped.
Specifications
- Steriel:+
- Seq:03
- Druppels per ml:21
- Steel Ø:7,8 mm
- Aanzuigvolume:3,5 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.