[EN]DISC SENSOR SET. SIGNAL LAMP. FULL S 1 * 1 ST
Catalogus # SCTV108335
Leverancier: S.C.A.T.
Frequently Bought Together
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Leverancier: VWR Collection
Methanol ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Uittreksystemen voor vaten en vaten
Leverancier: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Leverancier: VWR Chemicals
TLC- en GLP-platen, kiezelgel 60, ongemodifiëerd, glazen platen
Leverancier: Merck
Ethanol eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Leverancier: VWR Chemicals
Tolueen ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, Short Thread Vials ND9
Leverancier: VWR Collection
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Aceton ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Leverancier: VWR Collection
Ethanol absolute ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals