Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
140 PE, 220×400 mm
Catalogus # BINZ2.616.220400
Leverancier:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Catalogus # BINZ2.616.220400
Leverancier:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
140 PE, 220×400 mm
Price
383,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specificaties
  • Nr:
    140 PE
  • Seq:
    08
  • Maat:
    220×400 mm
  • Cat. No.:
    BINZ2.616.220400
  • Dikte:
    0,27 mm
  • Gewicht:
    140 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.