Guard Column Holders
UHPLC/HPLC-voorfilterkolomhouder voor directe koppeling van 5 mm voorfiltercartridges (nul dood volume) aan analytische kolommen, geschikt voor XELA- en XCORE-cartridges, kan worden gemonteerd op analytische kolommen van de meeste fabrikanten.,
Catalog # ISERAA13-000007
Supplier: ISERA
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Omschrijving:UHPLC/HPLC-voorfilterkolomhouder voor directe koppeling van 5 mm voorfiltercartridges (nul dood volume) aan analytische kolommen, geschikt voor XELA- en XCORE-cartridges, kan worden gemonteerd op analytische kolommen van de meeste fabrikanten.
- Seq:07
- Cat. No.:ISERAA13-000007