Guard Column Holders
Beschermhouder (voorbereidend, 'stand-alone') voor 10×21,2 mm patronen, ¹/₁₆" (10-32) schroefdraad aan beide zijden,
ISERAA13-000006
: ISERA
- Omschrijving:Beschermhouder (voorbereidend, 'stand-alone') voor 10×21,2 mm patronen, ¹/₁₆" (10-32) schroefdraad aan beide zijden
- Seq:06