Orders LinkContactUsLinkComponent
Guard Column Holders
Guard Column Holders
Beschermhouder voor 5 mm patronen, 'stand-alone', met 10-32 schroefdraad aan beide zijden.,
N° de catalogue ISERAA13-000003
Fournisseur:   ISERA
Guard Column Holders
N° de catalogue ISERAA13-000003
Fournisseur:  ISERA
Guard Column Holders
Beschermhouder voor 5 mm patronen, 'stand-alone', met 10-32 schroefdraad aan beide zijden.,
Prix
74,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Omschrijving:
    Beschermhouder voor 5 mm patronen, 'stand-alone', met 10-32 schroefdraad aan beide zijden.
  • Seq:
    03