Orders LinkContactUsLinkComponent
Guard Column Holders
Guard Column Holders
Beschermkolomhouder voor directe koppeling van 10 mm cartridges aan ISERA analytische kolommen (2 - 4,6 mm binnendiameter).,
Catalogus # ISERAA13-000002
Leverancier:   ISERA
Guard Column Holders
Catalogus # ISERAA13-000002
Leverancier:  ISERA
Guard Column Holders
Beschermkolomhouder voor directe koppeling van 10 mm cartridges aan ISERA analytische kolommen (2 - 4,6 mm binnendiameter).,
Price
74,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Beschermkolomhouder voor directe koppeling van 10 mm cartridges aan ISERA analytische kolommen (2 - 4,6 mm binnendiameter).
  • Seq:
    02