HIGH STAT PLUS ESD Jackets
ESD, zwart/blauw, XL, Regular
Catalogus # ALSO1017456-XL
Leverancier: ALSICO HIGHTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
Unisex ESD jackets.
- Upright collar
- Centre front closure with hidden zipper and press studs
- Adjustable waistband with press studs
- Chest pocket left with zipper
- Chest pocket right with flap and hidden press studs
- 2 side pockets with vertical zipper
- Inset sleeves
- Adjustable sleeve ends with press studs
- Accents in royal blue
- ESD logo
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Aanvullende productdetails
Specificaties
- Confectiemaat:XL
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Type:ESD
- Kleur:zwart/blauw
- Seq:05
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:ALSO1017456-XL
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Industrial
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:ESD
- Gewicht:175 g/m²
- Stof:68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.