HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, blauw, XXL, Regular
Catalogus # ALSO1000547-2XL
Leverancier: ALSICO HIGHTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
- Reverse collar
- Centre front closure with hidden press studs
- 1 chest pocket on the left
- 1 inside pocket at chest level on the right
- 2 patched side pockets
- Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
- ESD logo
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Type:ESD
- Kleur:blauw
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:ALSO1000547-2XL
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Industrial
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:ESD
- Gewicht:175 g/m²
- Stof:68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.