Orders LinkContactUsLinkComponent
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, blauw, S, Regular
Catalogus # ALSO1000547-S
Leverancier:   ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
Catalogus # ALSO1000547-S
Leverancier:  ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
ESD, blauw, S, Regular
Price
77,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
  • Reverse collar
  • Centre front closure with hidden press studs
  • 1 chest pocket on the left
  • 1 inside pocket at chest level on the right
  • 2 patched side pockets
  • Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
  • ESD logo
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
  • Confectiemaat:
    S
  • Pasvorm van kledingstuk:
    Regular
  • Type:
    ESD
  • Kleur:
    blauw
  • Seq:
    14
  • Geslacht:
    Uniseks
  • Cat. No.:
    ALSO1000547-S
  • Kledingstuk toepassing:
    Cleanroom|Industrial
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    ESD
  • Gewicht:
    175 g/m²
  • Stof:
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon