APC 2 SONIC Multirisk Jackets
Multirisk, grijs, 4XL, Regular
Catalogus # ALSW1030928-4XL
Leverancier: ALSICO
Ga naar:
Product Details & Documents
Multirisk jackets especially designed for APC 2.
- ATPV value: 26,6 cal/cm²
- ELIM value: 21 cal/cm²
- Modern fit
- Upright, rounded collar
- Centre front closure with hidden press studs, ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
- Piping in accent colour
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Aanvullende productdetails
Specificaties
- Confectiemaat:4XL
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Type:Multirisk
- Kleur:grijs
- Seq:07
- Geslacht:Voor mannen
- Cat. No.:ALSW1030928-4XL
- Kledingstuk toepassing:Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Flame-retardant|Anti-static
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Gewicht:480 g/m²
- Stof:Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.