Orders LinkContactUsLinkComponent
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
Multirisk, grijs, S, Regular
Catalogus # ALSW1030928-S
Leverancier:   ALSICO
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
Catalogus # ALSW1030928-S
Leverancier:  ALSICO
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
APC 2 SONIC Multirisk Jackets
Multirisk, grijs, S, Regular
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Multirisk jackets especially designed for APC 2.
  • ATPV value: 26,6 cal/cm²
  • ELIM value: 21 cal/cm²
  • Modern fit
  • Upright, rounded collar
  • Centre front closure with hidden press studs, ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
  • Piping in accent colour
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Documents
Specificaties
  • Confectiemaat:
    S
  • Pasvorm van kledingstuk:
    Regular
  • Type:
    Multirisk
  • Kleur:
    grijs
  • Geslacht:
    Voor mannen
  • Cat. No.:
    ALSW1030928-S
  • Kledingstuk toepassing:
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Flame-retardant|Anti-static
  • Sluitingstype:
    Met drukknopen
  • Gewicht:
    480 g/m²
  • Stof:
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon