Orders LinkContactUsLinkComponent
LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, marineblauw/blauw, XXL, Regular
  ALSW1030949-2XL
 :   ALSICO
LAVA Multirisk Jackets
  ALSW1030949-2XL
 :  ALSICO
LAVA Multirisk Jackets
LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, marineblauw/blauw, XXL, Regular
125,00 €
1 * 1 ST
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
  • Modern fit
  • Upstanding rounded collar
  • Front closure with hidden studs
  • ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
  • Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
 :
 :
 :
 :
  • Confectiemaat:
    XXL
  • Pasvorm van kledingstuk:
    Regular
  • Type:
    Multirisk
  • Kleur:
    marineblauw/blauw
  • Seq:
    05
  • Geslacht:
    Voor mannen
  • Cat. No.:
    ALSW1030949-2XL
  • Kledingstuk toepassing:
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Flame-retardant|Anti-static
  • Sluitingstype:
    Met drukknopen
  • Gewicht:
    320 g/m²
  • Stof:
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon