NAPOLI Baseball Jackets
Stretch, Beige/bruin, XS, Regular
Catalogus # ALSW1038708-XS
Leverancier: ALSICO
Ga naar:
Product Details & Documents
Cool baseball jacket offers a professional look without compromising comfort. The fabric is powered by Alsiflex technology, which provides a unique combination of stretch, sustainability, and performance.
- Closure in front with zipper
- Collar, cuffs, and waistband in recycled rib fabric
- 2 large side pockets with hidden press button
- Pen pocket on the left sleeve
Industrial launderable.
Certificeringen: Oeko-Tex® standard 100.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Aanvullende productdetails
Specificaties
- Confectiemaat:XS
- Pasvorm van kledingstuk:Regular
- Type:Stretch
- Kleur:Beige/bruin
- Seq:41
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:ALSW1038708-XS
- Kledingstuk toepassing:Industrial|Mechanical protection
- Sleeve or leg length:Long
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:265 g/m²
- Stof:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.